Learn More
Oxyde de néodyme(III), REacton™, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363768 25 g 25g
11373768 100 g 100g
11353768 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11363768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040252.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
ceramic capacitors, coloring glass, carbon arc-light electrodes, color TV tubes, dehydrogenation catalyst.Neodymium(III) oxide is an inorganic compound containing inner transition metal neodymium from lanthanides series in +3 oxidation state and oxide in 2:3 ratio. It adopts a hexagonal crystal structure. It is also known as neodymium oxide, neodymiumtrioxide, neodymium(3+)oxide, neodymium sesquioxide and dineodymiumtrioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Condensateurs en céramique, verre à colorier, électrodes à lumière d’arc de carbone, tubes TV couleur, catalyseur de déshydrogénation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-97-9
Formule moléculaire Nd2O3
Poids moléculaire (g/mol) 336.48
Numéro MDL MFCD00011134
Clé InChI PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) oxide
Point de fusion 2272°C
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Densité 7.24 g/mL
Merck Index 14,6450
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in acids.
Poids de la formule 336.48
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Reacton