Learn More
Sulfate de néodyme(III) octahydraté, 99,999 % (REO), Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Neodymium(III) sulfate octahydrate |
| Point de fusion | 1176°C |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 2 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Merck Index | 14,6450 |
| Poids de la formule | 720.78 (576.66 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 99.999% |
| Odeur | Odorless |
| Densité | 2.85 g/mL |