Learn More
Norme néodyme pour ICP , 1000 μg/mL dans 2 % HNO 3 , Qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit 10613293 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10613293 125 ml Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
10315602 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10613293 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur PLND22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.85€
    81.98€ / 125mL
    Économisez 16.87€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Nd1000 μg/mL
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7440-00-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire Nd
Poids moléculaire (g/mol) 144.24
Numéro MDL MFCD00011130
Clé InChI QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23934
ChEBI CHEBI:33372
Nom IUPAC néodyme
SMILES [Nd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse Le certificat d’analyse d’assurance rapporte jusqu’à 39 éléments au niveau ppb.
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Quantité 125 ml
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.
2 - 5 % HNO31000 μg/mlPLND2-2Y, -2X    10 000    PLND2-3Y, -3X
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire