Learn More
Norme néodyme : Nd à 10 000 μg/mL dans 5 % de HNO3
Code produit 30320961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30320961 100 mL
30314445 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30320961 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGTNDN100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Neodymium
CAS 7440-00-8
Noms d’analytes ou de composants Neodymium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Nd
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
À utiliser avec (équipement) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Synonyme Nd
Formule InChI InChI=1 S/Nd
Type de solution Solution unique
SMILES [Nd]
Élément Nd
Nom IUPAC néodyme
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 144.24
Quantité 100 mL
Poids de la formule 143.91