Learn More
Neodymium standard solution, for AAS, 1mg/mL Nd in 2% HNO3, Thermo Scientific™
Code produit 10616972 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10616972 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10616972 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196141000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-00-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire Nd
Poids moléculaire (g/mol) 144.24
Numéro MDL MFCD00011130
Clé InChI QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23934
ChEBI CHEBI:33372
Nom IUPAC néodyme
SMILES [Nd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Nd in 2% HNO3
Conditionnement Plastic bottle
% min. CAS 1.9, 96.9
% max. CAS 2.1, 97.1
Forme physique Solution
Concentration 995 to 1005 μg/mL of Nd in 2% HNO3 (20°C)
Quantité 100 mL
Poids de la formule 144.24
Qualité SAA