Learn More
Sulfate de néomycine hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Description
Neomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic and calcium channel protein inhibitor. Neomycin sulfate also binds to prokaryotic ribosomes inhibiting translation and is effective against gram-positive and gram-negative bacteria. Neomycin sulfate inhibits Phospholipase C via binding to inositol phospholipids. It also inhibits phosphatidylcholine-PLD activity and induces Ca2+ mobilization and PLA2 activation in human platelets. Neomycin sulfate inhibits DNase I induced DNA degradation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sulfate de néomycine est un antibiotique aminoglycoside et un inhibiteur protéique du canal calcique. Le sulfate de néomycine se lie également aux ribosomes procaryotes inhibant la translation et est efficace contre les bactéries à Gram positif et Gram négatif. Le sulfate de néomycine inhibe la phospholipase C en se liant aux phospholipides d’inositol. Il inhibe également l’activité de la phosphatidylcholine-PLD et induit la mobilisation du Ca2+ et l’activation de la PLA2 dans les plaquettes humaines. Le sulfate de néomycine inhibe la dégradation de l’ADN induite par la DNase I.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Neomycin sulfate hydrate |
| Type | Neomycin Sulfate |
| Forme physique | Poudre |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 g |
| Merck Index | 14,6454 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water |
| Nom IUPAC | 5-amino-2-(aminomethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5S)-5-[(3,5-diamino-2-{[3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy}-6-hydroxycyclohexyl)oxy]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy}oxane-3,4-diol; sulfuric acid |
| Poids de la formule | 908.87 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
- Neomycin sulfate hydrate
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Neomycin sulfate