Learn More
Neomycin sulfate, MedChemExpress
Code produit. 16473786
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 16473786
Marque: Medchem Express HYB0470
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Neomycin sulfate, an aminoglycoside antibiotic, exerts antibacterial activity through irreversible binding of the nuclear 30S ribosomal subunit, thereby blocking bacterial protein synthesis. Neomycin sulfate is a known phospholipase C (PLC) inhibitor. Neomycin sulfate potently inhibits both nuclear translocation of angiogenin and angiogenin-induced cell proliferation and angiogenesis.
Neomycin sulfate, an aminoglycoside antibiotic, exerts antibacterial activity through irreversible binding of the nuclear 30S ribosomal subunit, thereby blocking bacterial protein synthesis. Neomycin sulfate is a known phospholipase C (PLC) inhibitor. Neomycin sulfate potently inhibits both nuclear translocation of angiogenin and angiogenin-induced cell proliferation and angiogenesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Neomycin sulfate
CAS 1405-10-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H52N6O25S3
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité H2O : 250 mg/mL (275.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]4O[C@@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)[C@H]3O)O[C@@H]1CN.[3H2SO4]
Poids moléculaire (g/mol) 908.88
Poids de la formule 908.88
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.