Learn More
Neomycin sulfate, MedChemExpress
Description
Neomycin sulfate, an aminoglycoside antibiotic, exerts antibacterial activity through irreversible binding of the nuclear 30S ribosomal subunit, thereby blocking bacterial protein synthesis. Neomycin sulfate is a known phospholipase C (PLC) inhibitor. Neomycin sulfate potently inhibits both nuclear translocation of angiogenin and angiogenin-induced cell proliferation and angiogenesis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Neomycin sulfate |
| CAS | 1405-10-3 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H52N6O25S3 |
| Quantité | 10 g |
| Informations sur la solubilité | H2O : 250 mg/mL (275.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]4O[C@@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)[C@H]3O)O[C@@H]1CN.[3H2SO4] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 908.88 |
| Poids de la formule | 908.88 |
| Afficher plus |