Learn More
Sulfate de néomycine, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Code produit. 17650887 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
17650887 5 g 5g
17660887 25 g 25g
17670887 100 g 100g
3 options
Code produit. 17650887
Marque: MP Biomedicals 0218061005
Agit contre les bactéries à Gram positif et Gram négatif. Le sulfate de néomycine de MP Biomedicals est produit par des Streptomyces contenant au moins 85 % de néomycine B.
Ce produit agit en se liant aux sous-unités 30S et 50S, ce qui provoque un mauvais codage et une inhibition de l’initiation et de l’élongation pendant la protéosynthèse. La néomycine bloque également les canaux Ca2+ sensibles à la tension sans affecter l’antiporteur Na+/Ca2+ dans les neurones.
Applications :
  • Comme agent de sélection pour les cellules procaryotes transformées à l’aide du gène marqueur sélectionnable néo
  • Pour étudier les effets secondaires otototoxiques des antibiotiques et les réponses des facteurs de croissance dérivés des plaquettes dans certains fibroblastes
  • Dans l’extraction des protéines interagissant avec le phosphatidyl inositol 4,5-bisphosphate nucléaire
  • Elle est recommandée pour une utilisation dans des applications de culture cellulaire à 50 mg/l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1405-10-3
Formule moléculaire C23H48N6O17S
Poids moléculaire (g/mol) 712.72
Numéro MDL MFCD29905465
Clé InChI OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
CID PubChem 124080932
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Spécification
Forme physique Powder
pH 5 to 7.5
Perte à la dessiccation <8.0%
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité H2O soluble (50mg/mL)
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-5-amino-2-(aminométhyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6R)-4,6-diamino-2-[(2R,3S,4R,5S)-4-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3-amino-6-(aminométhyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4-diol ; acide sulfurique
Poids de la formule 908.9g/mol
Qualité USP
compliance-icons
Identifiant produit
  • Neomycin Sulfate, USP
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Neomycin Sulfate