Learn More
Sulfate de néomycine, Phytopure™, MP Biomedicals™
Code produit. 17600907 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
Code produit. Quantité unitSize
17600907 10 g 10g
17610907 25 g 25g
2 options
Code produit. 17600907
Marque: MP Biomedicals 0219453310
Synonyme : Sulfate de néomycine B, Bykomycine, Endomixine, Fraquinol, Myacine, Neosulf, Neomix
Le sulfate de néomycine est un antibiotique aminoglucoside actif contre les bactéries à gram-négatif. Il est couramment utilisé dans de nombreux médicaments topiques, tels que les crèmes, les onguents et les collyres. Il se lie à l’ARN en duplex avec une affinité élevée et inhibe la biosynthèse des protéines. Le sulfate de néomycine agit également comme un bloqueur de canaux calciques. Énoncé d’utilisation : Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical™ sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1405-10-3
Spécification
Forme physique Powder
Couleur Blanc
Quantité 10 g
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Neomycin Sulfate, Cell Culture Reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Neomycin Sulfate