Learn More
Sulfate de néomycine (poudre blanche), Fisher BioReagents
Code produit. 10447773
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10447773 5 g Verre ambré 5g
10396933 25 g Verre ambré 25g
2 options
Code produit. 10447773
Marque: Fisher BioReagents BP26695
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le sulfate de néomycine est un antibiotique qui est utilisé dans les études de culture tissulaire. Il peut servir d’inhibiteur de la biosynthèse des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1405-10-3
Formule moléculaire C23H48N6O17S
Poids moléculaire (g/mol) 712.72
Numéro MDL MFCD29905465
Clé InChI OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
Synonyme Neobiotic
CID PubChem 124080932
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Neomycin Sulfate
Type Neomycin Sulfate
Forme physique Solide
pH 6.8
Perte à la dessiccation < 8 %
Conditionnement Verre ambré
Puissance > 650 μg/mg
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage > 98.5 %
Merck Index 15, 6539
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-5-amino-2-(aminométhyle)-6-[(1R,2R,3S,4R,6R)-4,6-diamino-2-[(2R,3S,4R,5S)-4-[(2S,3R,4S,5R,6S)-3-amino-6-(aminométhyle)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxyméthyle)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyle]oxyoxane-3,4-diol ; acide sulfurique
Poids de la formule 614.65
Pourcentage de pureté > 98.5 %
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Neomycin Sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .