Learn More
Invitrogen™ Kit de système de transfection Neon™ 10 μl
Code produit. 10124334
Click to view available options
Nbre de réactions:
25 x 2
96 x 2
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10124334
Marque: Invitrogen™ MPK1096
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
3 x 1 ml de tampon de resuspension R, 3 x 1 ml de tampon de resuspension T, 2 x 150 ml de tampon électrolytique E, 96 x 10 μl d’embout Neon, 20 tubes d’électroporation Neon
Kit Neon™ pour système de transfection 10 μl
  • Origine non animale, exempt de sérum et spécialement conçu pour une utilisation avec le système de transfection Neon
  • À utiliser pour des volumes de transfection de 10 μl, contenant 5 x 104 à 2 x 105 cellules adhérentes ou 1 x 106 à 5 x 105 cellules en suspension.
  • Les cellules transfectées à l’aide des embouts 10 μl Neon inclus sont prêtes à être nettoyées et mises en plaques sur une boîte de culture à puits multiples.
ARNsh adénoviral, culture cellulaire, ARNsh et micro-ARN lentiviraux, transfection de plasmide, ARNi, transfection d’ARNi, ARNi, recherche sur l’épigénétique et les ARN non codants, ARNi retroviraux, transfections de cellules souches et de cellules primaires, transfection d’ARNsi synthétique, transfection, ARNi basé sur vecteur, ARNsi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, faible teneur en protéine, exempt de xéno-composants, teneur réduite en facteurs de croissance, teneur réduite en sérum
Contenu et stockage • 3 x 1 ml de tampon de resuspension R
• 3 x 1 ml de tampon de resuspension T
• 2 x 150 ml de tampon électrolytique E
• 96 x 10 µl pointes Neon™
• 20 tubes d’électroporation Neon™
Conserver la boîte tampon à 4°C. Conserver les pointes et les boîtes de tubes à température ambiante.
Type de cellule Cellule souche, cellule primaire, cellule difficile à transfecter
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ADN plasmide, ARNsi synthétique
Transfection Technique Électroporation
Concentration 10 x 10^4 - 2 x 10^5 cellules/ml (cellules adhérentes), 1 x 10^6 - 5 x 10^5 cellules/ml
À utiliser avec (équipement) Système de transfection Neon™
À utiliser avec (application) Transfection
Nbre de réactions 96 x 2
Gamme de produits Neon
Type de produit Système de transfection
Quantité 96 x 2 réactions
Compatible avec le sérum Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage 2 x 10^4 - 6 x 10^8 cellules ; varie en fonction du type de cellule
Type de système Système de transfection Neon™
Volume (métrique) d’échantillon 10 µl, 10 µl