Learn More
Chlorure de néopentyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367675
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11367675
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L02365.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 753-89-9 | C5H11Cl | 106.593 g/mol
Neopentyl chloride is a substrate used for quantum mechanics calculations on LinB to study about active site conformations and protonation states for catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de néopentyle est un substrat utilisé pour les calculs de mécanique quantique sur LinB pour étudier les conformations de sites actifs et les états de protonation pour la catalyse.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 753-89-9
Formule moléculaire C5H11Cl
Poids moléculaire (g/mol) 106.593
Numéro MDL MFCD00000941
Clé InChI JEKYMVBQWWZVHO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 12956
Nom IUPAC 1-chloro-2,2-diméthylpropane
SMILES CC(C)(C)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Neopentyl chloride
Point de fusion -20°C
Densité 0.868
Point d’ébullition 83°C to 84°C
Point d’éclair −8°C (17°F)
Odeur Sweet
Formule linéaire (CH3)3CCH2Cl
Indice de réfraction 1.4039
Quantité 5 g
Numéro UN UN1107
Beilstein 1730985
Synonyme neopentyl chloride, propane, 1-chloro-2,2-dimethyl, neo-pentylchloride, t-c4h9ch2cl, 2,2-dimethylpropyl chloride, acmc-1bc1q, neopentyl chloride 5g, propane,1-chloro-2,2-dimethyl, 1-chloro-2,2-dimethylpropane
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 106.6
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Neopentyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Neopentyl chloride