Learn More
SHOWA™ Gants résistants à la chaleur à revêtement en néoprène - 14 po
Code produit p-9477003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
12 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17807990 Standard 12 paires
17817990 Moyen 12 paires
17827990 Grande 12 paires
17837990 XL 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17807990 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 881407S
Le revêtement en néoprène texturé améliore la dextérité tactile pour protéger les mains en cas de travail dans des environnements humides ou gras. Les gants sont conçus pour résister à des températures allant jusqu’à 500°F (260°C), même après plus
  • Gants résistants à la chaleur conçus pour supporter des températures allant jusqu’à 500°F (260°C)
  • Le revêtement de surface en néoprène texturé améliore la sensibilité tactile
  • Les gants imperméables protègent les mains dans les environnements humides ou gras
  • Enfilage et retrait faciles en cas d’urgence
  • Lavable à la machine
Spécification
Certifications/Conformité 21 CFR 170-199
Certifications / conformité (Europe) EN 420 : 2003 + A1 2009
Structure Coupe et couture
Coating Material Néoprène
Couleur Noir
Finition externe Entièrement texturés
Dimensions Standard
Température (impériale) max. 500°F
Temperature (Metric) Max 260°C
À utiliser avec (application) Entretien automobile, boulangerie, coulage, ingénierie, mécanique et emboutissage de métaux
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Mélange coton / polyester
Séries 8814
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35,5 cm