Learn More
Euro Protection™ Gants résistants aux produits chimiques, en néoprène
Description
- Noir
- Intérieur ouaté de coton
- Modèle d’adhérence
Specifications
Specifications
| Couleur | Noir |
| Finition externe | Modèle d’adhérence |
| Matériau | Polychloroprène, Caoutchouc |
| Type de produit | Gants en néoprène |
| Dimensions | Grande, 9 |
| Épaisseur (métrique) | 0,7 mm |
| Matériau de revêtement | Coton |
| Doublure | Bordée de troupeaux |
| Quantité | 10Pack |
| Longueur (métrique) | 310 mm |