Learn More
Euro Protection™ Gants résistants aux produits chimiques, en néoprène
Code produit 12098255
Change view
Click to view available options
Dimensions:
2XL, 11
Grande, 9
Moyen, 8
Standard, 7
XL, 10
Conditionnement:
10 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12098255 Standard, 7 10 paires
12008265 Moyen, 8 -
12018265 Grande, 9 10 paires
12028265 XL, 10 10 paires
12038265 2XL, 11 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12098255 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 5307
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Portez les gants en néoprène Euro Protection™ de sorte que les mains puissent être à l’abri d’une large variété d’huiles, d’acides, de caustiques et de solvants. Le caoutchouc synthétique en néoprène est moins résistant aux accrocs, aux perforations
  • Noir
  • Intérieur ouaté de coton
  • Modèle d’adhérence
Spécification
Couleur Noir
Finition externe Modèle d’adhérence
Matériau Polychloroprène, Caoutchouc
Type de produit Gants en néoprène
Dimensions Standard, 7
Épaisseur (métrique) 0,7 mm
Doublure Intérieur ouaté de coton
Quantité 10Pack
Longueur (métrique) 310 mm