Learn More
Labconco™ Gants en néoprène pour boîtes à gants
Code produit 15180316 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15180316 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15180316 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5005500
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Structure en une seule pièce sans soudure avec joints toriques. Les gants en néoprène Labconco™ offrent une protection de calibre 0,015 jusqu’au coude.
  • Gants en néoprène
  • En une pièce, transparents, calibre 0,015
  • Avec joints toriques
  • Pour une utilisation avec les boîtes à gants Labconco Protector™, les boîtes à gants Precise™ et les boîtes de pesée XPert™.
Spécification
Couleur Noir
Matériau Néoprène
Poudré Sans poudre
Dimensions 8,5
Stérilité Non stérile
Type d’emballage 1 paire