Learn More
Kartell™ Joints toriques en néoprène
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour 230
Pour 8890X
Pour 8 890 A
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Composant essentiel d’un dessiccateur à filtration et à vide
- Joint torique de rechange
- Étalez un peu de graisse sur le joint torique pour faciliter la création du vide initial
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour 8 890 A |
| Quantité | 1Each |
| Type de produit | Joint torique |
| Matériau | Néoprène |
| Couleur | Noir |