Learn More
Néospiramycine I 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323252 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323252 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15500940AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Neo Spiramycin I
CAS 70253-62-2
Noms d’analytes ou de composants Neo Spiramycin I
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C36 H62 N2 O11
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C36H62N2O11/c1-21-19-25(17-18-39)34(49-36-33(43)31(38(7)8)32(42)24(4)47-36)35(44-9)27(40)20-29(41)45-22(2)13-11-10-12-14-28(21)48-30-16-15-26(37(5)6)23(3)46-30/h10-12,14,18,21-28,30-36,40,42-43H,13,15-17,19-20H2,1-9H3/b11-10+,14-12+/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O[C@@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]3O)N(C)C
Nom IUPAC 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-(dimetilamino)-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-10-[(2S,5S,6R)-5-(dimetilamino)-6-metiloxan-2-il]oxi-4-hidroxi-5-metoxi-9,16-dimetil-2-oxo-1-oxaciclohexadeca-11,13-dien-7-il]acetaldehído
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 698.88
Quantité 1 mL
Poids de la formule 698,4354 g/mol