Learn More
Bromure de néostigmine, LoGiCal
Codice prodotto. 30460830
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
30460830 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30460830 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR1568.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Neostigmine Bromide
CAS 114-80-7
Noms d’analytes ou de composants Neostigmine Bromide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H19 N2 O2 . Br
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, bromide, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, dimethylcarbamate, Ammonium, (m-hydroxyphenyl)trimethyl-, bromide, dimethylcarbamate, Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, bromide, Neostigmine bromide, Carbamic acid, dimethyl-, ester with (m-hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, (3-Dimethylcarbamoyloxyphenyl)trimethylammonium bromide, Eustigmin bromide, Kirkstigmine bromide, Neoeserine bromide, Neoesserin, Philostigmin bromide, Prostigmin bromide, Prostigmine bromide, Stigmanol bromide, Stigmosan bromide, Syntostigmin (tablet), Syntostigmin bromide, Vagostigmine bromide
Formule InChI InChI=1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
Nom IUPAC [3-(diméthylcarbamoyloxy)phényl]-triméthylazanium;bromure
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 303.2
Quantité 10 mg
Poids de la formule 302,063 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.