Learn More
Bromure de néostigmine, Mikromol™
Code produit 18082200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18082200 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18082200 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1568.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bromure de néostigmine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Neostigmine Bromide
CAS 114-80-7
Noms d’analytes ou de composants Neostigmine Bromide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H19 N2 O2 . Br
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, bromide, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, dimethylcarbamate, Ammonium, (m-hydroxyphenyl)trimethyl-, bromide, dimethylcarbamate, Benzenaminium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, bromide, Neostigmine bromide, Carbamic acid, dimethyl-, ester with (m-hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, (3-Dimethylcarbamoyloxyphenyl)trimethylammonium bromide, Eustigmin bromide, Kirkstigmine bromide, Neoeserine bromide, Neoesserin, Philostigmin bromide, Prostigmin bromide, Prostigmine bromide, Stigmanol bromide, Stigmosan bromide, Syntostigmin (tablet), Syntostigmin bromide, Vagostigmine bromide
Formule InChI InChI=1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
Nom IUPAC [3-(diméthylcarbamoyloxy)phényl]-triméthylazathioprine ;bromide
Poids moléculaire (g/mol) 303.2
Quantité 250 mg
Poids de la formule 302,063 g/mol