Learn More
Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415898 10 g 10g
15405898 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415898 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59537.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2389-45-9 | C19H28N2O6 | 380.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2389-45-9
Formule moléculaire C19H28N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 380.44
Numéro MDL MFCD00065584
Clé InChI BDHUTRNYBGWPBL-GGYSOQFKNA-N
Synonyme boc-lys z-oh, n-boc-n'-cbz-l-lysine, boc-lys cbz-oh, boc-l-lys z-oh, nalpha-boc-nepsilon-cbz-l-lysine, s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, 2s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n-alpha-boc-n-epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine
CID PubChem 2724765
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-L-lysine
Quantité 10 g
Beilstein 1917222
Nom IUPAC Acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-6-(phénylméthoxycarbonylamino)hexanoïque
Poids de la formule 380.44
Pourcentage de pureté 95%