Learn More
Neratinib, MedChemExpress
Code produit. p-200095978
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16471306
Marque: Medchem Express HY32721
MedChemExpress Neratinib (HKI-272) is an orally available, irreversible, highly selective HER2 and EGFR inhibitor with IC50s of 59 nM and 92 nM, respectively.
Neratinib (HKI-272) is an orally available, irreversible, highly selective HER2 and EGFR inhibitor with IC50s of 59 nM and 92 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Neratinib
CAS 698387-09-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H29ClN6O3
Quantité 200 mg
Synonyme HKI-272
Informations sur la solubilité DMSO : 13.33 mg/mL (23.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(OCC2=NC=CC=C2)C=CC(NC3=C(C#N)C=NC4=CC(OCC)=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C43)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 557.04
Poids de la formule 557.04
Pourcentage de pureté 96.08%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.