Learn More
Neratinib,Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16504444 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. Quantité unitSize
16504444 1 g 1g
16514444 250 mg 250mg
2 options
Code produit. 16504444
Marque: Thermo Scientific Acros 464700010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 698387-09-6 | C30H29ClN6O3 | 557.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 698387-09-6
Formule moléculaire C30H29ClN6O3
Poids moléculaire (g/mol) 557.05
Clé InChI JWNPDZNEKVCWMY-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC N-[4-({3-chloro-4-[(pyridine-2-yl)méthoxy]phényl}amino)-3-cyano-7-éthoxyquinoline-6-yl]-4-(diméthylamino)but-2-enamide
SMILES CCOC1=C(NC(=O)C=CCN(C)C)C=C2C(NC3=CC(Cl)=C(OCC4=CC=CC=N4)C=C3)=C(C=NC2=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Neratinib
Quantité 1 g
Poids de la formule 557.05