Learn More
Nérol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3212964 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Code produit. 10756573
Marque: Thermo Scientific Acros 376540250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-25-2 | C10H18O | 154.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-25-2
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00063204
Clé InChI GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
Synonyme nerol, cis-geraniol, neryl alcohol, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, z-geraniol, 2z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2z, nerol natural, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, z-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol
CID PubChem 643820
ChEBI CHEBI:29452
Nom IUPAC (2Z)-3,7-diméthylocta-2,6-dién-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C/CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Nerol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8750g/mL
Point d’ébullition 225°C to 227°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CCH(CH2)2C(CH3)CHCH2OH
Indice de réfraction 1.4720 to 1.479
Quantité 25 mL
Beilstein 01, IV, 2276
Merck Index 15, 6560
Gravité spécifique 0.875
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide