Learn More
Acétate de néryl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024504
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11419546
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19282.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 141-12-8 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-12-8
Formule moléculaire C12H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.29
Numéro MDL MFCD00063205
Clé InChI HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Synonyme neryl acetate, nerol acetate, neryl ethanoate, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate, nerol acetate 6ci, unii-of82iju18h, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, cis-geranyl acetate, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, of82iju18h
CID PubChem 1549025
Nom IUPAC Acétate de [(2Z)-3,7-diméthylocta-2,6-diényl]
SMILES CC(=CCCC(=CCOC(=O)C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Neryl acetate
Densité 0.91
Point d’ébullition 133°C to 135°C (25 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Odeur Pleasant
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2CH2(CH3)C=CHCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.46
Quantité 25 g
Beilstein 1722814
Poids de la formule 196.29
Pourcentage de pureté 98%