Learn More
Réactif Nessler, Chem-Lab
Description
Le réactif Nessler (K2HgI4) est une solution combinant de l’hydroxyde de sodium et de l’iodure de potassium avec du chlorure de mercure ou de l’iodure de mercure. Lorsqu’il réagit avec l’ammoniac gazeux, il produit des vapeurs brunes. Lorsqu’il passe par une solution d’ammoniac, il produit un précipité brun sale.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mercuric potassium iodide |
| Couleur | Yellow |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Point de fusion | 0°C |
| Composition | 70g KI + 100g HgCl2 + 160g NaOH / l H2O |
| Informations sur la solubilité | Water Soluble |
| Nom IUPAC | dipotassium tetraiodomercurydiuide |
| Poids de la formule | 786.40g/mol |
| Odeur | Odorless |
| pH | >13 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Nessler réactif
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- MIXTURE LIST-Contain: KI,HgCl2,NaOH