Learn More
Netupitant-d6, MedChemExpress
Code produit 16421609
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16421609 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16421609 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16346S
MedChemExpress Netupitant D6 is the deuterium labeled Netupitant (CID-6451149), which is a highly potent and selective, orally active neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist.
Netupitant D6 is the deuterium labeled Netupitant (CID-6451149), which is a highly potent and selective, orally active neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Netupitant-d6
CAS 2070015-31-3
Notes de qualité de la pureté Research
Forme physique Solide
Formule moléculaire C30H26D6F6N4O
Couleur Blanc
Synonyme CID-6451149-d6
SMILES CN(CC1)CCN1C2=CC(C3=CC=CC=C3C)=C(N(C)C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)=O)C=N2
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Poids moléculaire (g/mol) 584.63
Quantité 1 mg
Poids de la formule 584.63
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research