Learn More
Marienfeld Superior™ Chambre de comptage avec double quadrillage et fente en V
Click to view available options
Quantité:
1Each
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Instrument de mesure précis pour la détermination du nombre de particules dans les liquides
- Une fente en V facilite le chargement de l’espace capillaire entre le fond de la chambre et la lamelle pour hémocytomètre
- En verre optique spécial
- Équipé de deux quadrillages
- Avec 2 lamelles couvre-objets pour hémocytomètre de 20 x 26 mm
- Conditionnement individuel dans une boîte en plastique transparent, 10 boîtes dans un carton
- Pour les applications de diagnostic in vitro (IVD) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chambre de comptage, ligne Bright |
| Description | Neubauer-improved (amélioré) |
| Modèle | Avec fente en V |
| Quantité | 1Each |
| Profondeur (métrique) | 0,1 mm |
| Certifications/Conformité | Marque CE |
| Comprend | Deux lamelles porte-objet 20 x 26 mm |