Learn More
KNF™ Pompe à vide à membrane Neuberger™ pour gaz humide N 840.3 FT.40.18
Code produit. 15757248
Click to view available options
Débit:
34 l/min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15757248
Marque: KNF™ 312297/026365
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Transférez, comprimez et vidangez sans contamination. Les pompes à vide KNF™ PTFE conviennent à la distillation, la filtration et la préparation pour l’analyse, la sublimation, l’extraction et l’évaporation ou le séchage.
  • Résistent à la corrosion et aux solvants
  • Remplacement idéal des pompes à jet d’eau
  • Sans entretien
  • La membrane structurée offre une longue durée de vie
  • Compacte et portable
  • Débit de 10 à 60 l/min
  • vide jusqu’à 2 mbar abs
Spécification
Vide max. 10 mbar abs.
Type du moteur Moteur CA
Dimensions (L x l x H) 341 x 189 x 239 mm
Description Pompe à vide du diaphragme
Matériau Diaphragme: Revêtement en PTFE ; tête de pompe : PTFE, vannes : FFPM
Modèle Pompe à vide à membrane pour gaz humides N 840,3 pi 0.40.18
Type de bouchon UE
Puissance 245 W
Poids (impériale) 12,9 kg
Température (impériale) max. 40°C
Débit 34 l/min
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (impériale) 239 mm
Longueur totale (impériale) 341 mm
Largeur totale (impériale) 189 mm
Type de pompe Système de vide
Classification du boîtier IP44
Nbre de têtes de pompe 2 têtes
Température (impériale) min. 5°C
Capacité d’huile Sans huile
Applications Évaporateur rotatif, concentration centrifuge, étuve à vide
Nbre d’étapes 2 étapes
Tension 230 V
Quantité 1