Learn More
KNF™ Pompe de transfert de liquides Neuberger LIQUIPORT NF 300
Code produit. 16554064
Click to view available options
Contrôle:
Commande manuelle
Contrôle analogique et par impulsion
Matériau:
Tête de pompe : PP, membrane : Revêtu en PTFE, vannes : FFKM Kalrez
Tête de pompe : PTFE, membrane : Revêtu en PTFE, vannes : FFKM Kalrez
Tête de pompe : PVDF, membrane : Revêtu en PTFE, vannes : FFKM Kalrez
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16554064
Marque: KNF™ 179104/153257
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompe à membrane de transfert de liquides résistante aux produits chimiques. Offre des combinaisons de matériaux humides pour une résistance chimique optimale. Équipée de commandes manuelles et analogiques.
Les modèles sont disponibles avec un choix de matériaux de tête de pompe (tête de pompe en PP, PVDF ou PTFE), membrane revêtue de PTFE et plaques de vannes FFKM et dans les variantes de commande manuelle (S) et externe (RC).
  • Pompe de transfert à membrane résistante aux produits chimiques
  • Étalonnage simple et rapide
  • Fonction de transfert (0,2 à 1,3 l/min)
  • Fonctionnement à sec
  • Résistance exceptionnelle aux produits chimiques (versions FT) Pour un dosage et un transfert simples des produits chimiques et d’autres fluides dans diverses applications.
Spécification
Contrôle Commande manuelle
Type du moteur Moteur CA
Dimensions (L x l x H) 160 x 104 x 188 mm
Description Pompe de transfert de liquides
Matériau Tête de pompe : PTFE, membrane : Revêtu en PTFE, vannes : FFKM Kalrez
Modèle Pompe à liquide à membrane NF 300 pi 0.18 S
Type de bouchon Universal
Puissance 29-34 W
Poids (impériale) 1,5 kg
Température (impériale) max. 40°C
Débit 0,5 à 3 l/min
Fréquence 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
Type de pompe Liquid Transfer Pump
Classification du boîtier IP65
Nbre de têtes de pompe 1
Température (impériale) min. 5°C
Capacité d’huile Sans huile
Applications Pompe de transfert de liquides
Nbre d’étapes 1
Pression maximale 1 bar G
Tension 100/240 V
Quantité 1