Learn More
Novus Biologicals™ Neurochondrin 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Cible | Neurochondrin |
| Synonyme | KIAA0607NCDN-1, NCDN-2, neurochondrin |
| Symbole de gène(s) | NCDN |