Learn More
STEMCELL Technologies NeuroCult™ NS-A Proliferation Kit (Human)
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Description
- NeuroCult™ NS-A Proliferation Kit (Human) is a standardized, serum-free basal medium and supplement for the culture of human neural stem and progenitor cells from normal tissues or tumor samples, in the neurosphere or adherent monolayer system
- When supplemented with appropriate cytokines, NeuroCult™ NS-A Proliferation Kit (Human) is optimized to maintain human neural stem cells in culture for extended periods of time without the loss of their self-renewal, proliferation, or differentiation potential
- NOTE: Addition of rh EGF (Catalog #78006), rh bFGF (Catalog #78003) and heparin (Catalog #07980) is required
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Brain Tumor Stem Cells, Neural Stem and Progenitor Cells |
| À utiliser avec (application) | Cell Culture, Colony Assay, Expansion, Functional Assay, Spheroid Culture, Toxicity Assay |
| Quantité | 1 kit |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.