Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter Neurostrade; série 700 avec aiguille amovible
Code produit. p-6899000
Click to view available options
Numéro de pointe d’aiguille:
3
4
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12831293
Marque: Hamilton™ 6546002
Dans un premier temps une industrie, les Neuros distribuent avec précision 50 nl à 100 μL de liquide grâce à une aiguille ultrafine protégée par un manchon conçu sur mesure. Les Neuros minimisent les dommages sur le site d’injection en augmentant la rigidité des aiguilles et en fournissant un microvolume de liquide à un emplacement exact.
  • La rigidité des aiguilles améliore la précision du site d’insertion
  • Un minimum de lésions tissulaires réduit la variabilité de l’injection
  • Réduction de la perte d’échantillons pour économiser de l’argent et des matériaux
  • L’aiguille à jauge fine crée des sites d’injection plus petits
  • La compatibilité avec la plupart des pompes à perfusion et des supports stéréotaxiques facilite l’intégration dans les procédés existants
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 33 G
Diamètre (impériale) interne 0,014 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,004 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,108 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,008 in
Diamètre (impériale) externe 0,260 in
Diamètre (métrique) interne 0,343 mm
Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,210 mm
À utiliser avec (application) Injections animales contrôlées
Comprend Adaptateur Neurostrade;, deux manchons ajustables pour aiguilles (un avec butée et l’autre sans)
Longueur (impériale) 1 po
Longueur (impériale) de l’aiguille 1 po
Longueur (métrique) 25 mm
Type de produit Microliter
Pression max. 2000 psig (137,9 bars)
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 75
Numéro de pointe d’aiguille 3
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 5 μl
Type de pointe d’aiguille Pointe arrondie amovible