Learn More
Hamilton™ Seringues étanches aux gaz Neuros™ série 1700 avec aiguille amovible
Code produit. p-6877015
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
Numéro de pointe d’aiguille:
3
4
Modèle:
1701 RN
1702 RN
1702 RN
1705 RN
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17229119
Marque: Hamilton™ 6546011
Dans un premier temps une industrie, les Neuros distribuent avec précision 50 nl à 100 μL de liquide grâce à une aiguille ultrafine protégée par un manchon conçu sur mesure. Les Neuros minimisent les dommages sur le site d’injection en augmentant la rigidité des aiguilles et en fournissant un microvolume de liquide à un emplacement exact.
  • La rigidité des aiguilles améliore la précision du site d’insertion
  • Un minimum de lésions tissulaires réduit la variabilité de l’injection
  • Réduction de la perte d’échantillons pour économiser de l’argent et des matériaux
  • L’aiguille à jauge fine crée des sites d’injection plus petits
  • La compatibilité avec la plupart des pompes à perfusion et des supports stéréotaxiques facilite l’intégration dans les procédés existants
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté, PTFE (piston)
Calibre d’aiguille 33 G
Diamètre (impériale) interne 0,029 po
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,004 po
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,108 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,008 po
Diamètre (impériale) externe 0,305 po
Diamètre (métrique) interne 0,729 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,210 mm
À utiliser avec (application) Injections animales contrôlées
Longueur (métrique) 0 à 20 mm
Type de produit Gastight
Pression max. 1000 psig (68,9 bars)
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1702 RN
Numéro de pointe d’aiguille 4
Volume (métrique) 25 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille Réglable de 0 à 20 mm