Learn More
Thermo Scientific™ Neutralization Solution for MagJET Plasmid DNA Kit
Code produit. 13535230 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
25 ml
90 mL
Conditionnement:
25mL
90mL
Code produit. 13535230
Marque: Thermo Scientific™ R2601
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Neutralisez du lysat d’échantillon afin de permettre à l’ADN plasmidique dénaturé de se refixer tandis que les débris cellulaires se s’extraient hors de la solution. Le tampon de neutralisation Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant des kits d’ADN plasmidique MagJET™ (K2791 ⁄ 2792) et peut être acheté séparément dans des flacons de 25 ml.
Le kit d’ADN plasmidique Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN plasmidique à partir de cultures d’E. coli pendant la nuit. Le kit utilise la technologie de microbilles magnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Solution de neutralisation
Gamme de produits MagJET
Quantité 25 ml