Learn More
Invitrogen™ Protéine NeutrAvidin, DyLight™ 633
Code produit. 10005813
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
Code produit. 10005813
Marque: Invitrogen™ 22844
Protéine
Protéine NeutrAvidin, conjugué DyLight 633, 22844, Invitrogen, 22844, Invitrogen. Réactivité des espèces : ; Applications : ELISA, immunocytochimie, immunofluorescence, immunohistochimie, immunoprécipitation, transfert Western.
L’avidine est une glycoprotéine trouvée dans le blanc d’œuf et des tissus d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens. La protéine de liaison à la biotine contient quatre sous-unités identiques ayant une masse combinée de 67 000 à 68 000 daltons. L’extraction de la glycosylation de l’avidine produit une protéine NeutrAvidin ayant une masse de 60 000 daltons. La liaison à la lectine basée sur les glucides est réduite à des niveaux indécelables ; toutefois l’affinité de liaison à la biotine est conservée. La protéine NeutrAvidin offre les avantages d’un pH neutre pour minimiser l’adsorption non spécifique, ainsi que de résidus de lysine qui restent disponibles pour une dérivatisation ou une autre conjugaison personnalisée. La protéine NeutrAvidin offre la liaison non spécifique la plus faible de toutes les protéines de liaison à la biotine connue. L’activité spécifique pour la liaison à la biotine est d’environ 14 ug/mg de protéine, ce qui est proche de l’activité maximale théorique. 22844 contient 1 ml de protéine dans un liquide de couleur bleue à une concentration de 1 mg/ml. Le pic de fluorescence est à 627 nm (rouge profond).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Concentration 1 mg/ml
Conjugué DyLight 633
Réactivité croisée Étiquette
Formule PBS avec 1 % de BSA et 0,02 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
pH 7,2
Quantité 1 ml
État réglementaire RUO
Contenu et stockage 4°C
Forme Liquide
À utiliser avec (application) ELISA, immunocytochimie, immunofluorescence, immunohistochimie, immunoprécipitation, transfert Western
Pureté ou qualité purifié
Espèces hôtes S/O
Type de produit NeutrAvidin
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.