Learn More
Névirapine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317902 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317902 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15505500AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nevirapine
CAS 129618-40-2
Noms d’analytes ou de composants Nevirapine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H14 N4 O
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Nevirapine Anhydrous, 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl- (9CI), BI-RG 587, NSC 641530, Nevarapine, Nevirapine, Viramune
Formule InChI InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
SMILES Cc1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
Nom IUPAC 11-cyclopropyl-4-méthyl-5H-dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazépine-6-one
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 266.3
Quantité 1 mL
Poids de la formule 266,1168 g/mol