Learn More
Névirapine, Mikromol™
Code produit 17902266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17902266 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17902266 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1146.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Névirapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nevirapine
CAS 129618-40-2
Noms d’analytes ou de composants Nevirapine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H14 N4 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Nevirapine Anhydrous, 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl- (9CI), BI-RG 587, NSC 641530, Nevarapine, Nevirapine, Viramune
Formule InChI InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
SMILES Cc1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
Nom IUPAC 11-cyclopropyl-4-méthyl-5H-dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazépine-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 266.3
Quantité 250 mg
Poids de la formule 266,1168 g/mol