Learn More
Oxyde de névirapine N10, Mikromol™
Code produit 30051005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051005 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051005 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1146.060025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Oxyde de névirapine N10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nevirapine N10-Oxide
CAS 1027324-99-7
Noms d’analytes ou de composants Nevirapine N10-Oxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H14 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-, 10-oxide
Formule InChI InChI=1S/C15H14N4O2/c1-9-6-7-16-13-12(9)17-14(20)11-3-2-8-18(21)15(11)19(13)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,17,20)
SMILES Cc1ccnc2N(C3CC3)c4c(ccc[n+]4[O-])C(=O)Nc12
Nom IUPAC 11-ciclopropil-4-metil-10-óxido-5H-dipirido[3,2-a:2',3'-d][1,4]diazepin-10-io-6-ona
Poids moléculaire (g/mol) 282.3
Quantité 25 mg
Poids de la formule 282,1117 g/mol