Learn More
Eppendorf™ Plateformes pour tubes à essai pour agitateur Scientific
Code produit. 11319824
Click to view available options
Dimension du tube:
12 à 15 mm
18 à 21 mm
22 à 26 mm
8 à 11 mm
de 15 à 18 mm
de 26 à 30 mm
Nbre de positions:
20
22
30
42
48
60
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11319824
Marque: Eppendorf™ M12890100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les agitateurs New Brunswick Innova™, I-Series™ et Excella™
À monter sur des plateformes universelles
Les capacités indiquées concernent la plupart des récipients de chaque taille qui s’adaptent de façon équilibrée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimension du tube 8 à 11 mm
Type de produit Rack pour tubes à essai
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Innova 2100, 2150, 2300, 2350 ; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R ; Toutes les séries I
Nbre de positions 48
Dimensions L