Learn More
Eppendorf™ Plateformes pour tubes à essai pour agitateur Scientific
Click to view available options
Dimension du tube:
12 à 15 mm
18 à 21 mm
22 à 26 mm
8 à 11 mm
de 15 à 18 mm
de 26 à 30 mm
Nbre de positions:
20
22
30
42
48
60
Conditionnement:
1 pièce
Description
À monter sur des plateformes universelles
Les capacités indiquées concernent la plupart des récipients de chaque taille qui s’adaptent de façon équilibrée.
Spécification
Spécification
| Dimension du tube | 8 à 11 mm |
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Innova 2100, 2150, 2300, 2350 ; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R ; Toutes les séries I |
| Nbre de positions | 48 |
| Dimensions | L |