Learn More
Eppendorf™ Plateforme universelle pour agitateur de bain-marie modèle C76
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bain-marie à agitation, modèle C76
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Contient différentes combinaisons de pinces pour flacons
- Nombre maximal de flacons : 82 (10 ml), 16 (25 ml), 14 (50 ou125 ml), 8 (250 ml), 6 (500 ml), 4 (1 l) ou 2 (2 l)
- Mesure 16,5 × 12 po. (42 × 30 cm)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bain-marie à agitation, modèle C76 |
| Type | Plateforme universelle |
| Dimensions (L x l) | 30,5 x 41,9 cm |