Learn More
Norme TRPH du New Jersey 987 200 μg/mL dans le dichlorométhane : disulfure de carbone (9:1), Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320394 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320394 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000987CD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Phytane∣Pristane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 629-94-7, 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8
Noms d’analytes ou de composants Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Phytane∣Pristane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlorométhane/Disulfure de carbone
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Heneicosane 200 μg/mL∣n-Decane 200 μg/mL∣n-Docosane 200 μg/mL∣n-Dodecane 200 μg/mL∣n-Dotriacontane 200 μg/mL∣n-Eicosane 200 μg/mL∣n-Hentriacontane 200 μg/mL∣n-Heptacosane 200 μg/mL∣n-Heptadecane 200 μg/mL∣n-Heptatriacontane 200 μg/mL∣n-Hexacosane 200 μg/mL∣n-Hexadecane 200 μg/mL∣n-Hexatriacontane 200 μg/mL∣n-Nonacosane 200 μg/mL∣n-Nonadecane 200 μg/mL∣n-Nonane 200 μg/mL∣n-Nonatriacontane 200 μg/mL∣n-Octadecane 200 μg/mL∣n-Octane 200 μg/mL∣n-Octatriacontane 200 μg/mL∣n-Pentacosane 200 μg/mL∣n-Pentadecane 200 μg/mL∣n-Pentatriacontane 200 μg/mL∣n-Tetradecane 200 μg/mL∣n-Tetratriacontane 200 μg/mL∣n-Tricosane 200 μg/mL∣n-Tridecane 200 μg/mL∣n-Tritriacontane 200 μg/mL∣n-Undecane 200 μg/mL∣Octacosane 200 μg/mL∣Phytane 200 μg/mL∣Pristane 200 μg/mL∣Tetracontane 200 μg/mL∣Tetracosane 200 μg/mL∣Triacontane 200 μg/mL