Learn More
New Pig Boudins, rouleaux, coussins et tapis absorbants pour matières dangereuses
Code produit. p-3801689
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité (impériale):
12.54 oz
28.16 oz
28.16 oz.
40,2 gal.
Dimensions (L x l):
150 pi x 30 po
33.02 x 25.4 cm (13 x 10 in)
50.8 x 38 cm (20 x 15 in)
Poids (impériale):
8 lb
8,1 lb
17 lb
30 lb
Conditionnement:
1 rouleau
100 pièces
50 pièces
Code produit. 12439277
Marque: New Pig MAT351
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stop the spread of acids and bases.
  • Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
  • Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
  • Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
  • Can be incinerated after use to reduce waste
Spécification
Couleur Rose
Capacité (impériale) 12.54 oz
Capacité (métrique) 37.1 L
Matériau Polypropylène
Type Tampon absorbant de matières dangereuses
À utiliser avec (application) Pour un endiguement et un arrêt rapides de la progression de déversements chimiques, absorbe les acides, les bases, les matières corrosives
Comprend Distributeur
Capacité de poids Lourd
Dimensions (L x l) 33.02 x 25.4 cm (13 x 10 in)
Longueur (impériale) 13 in.
Longueur (métrique) 33.02 cm
Largeur (impériale) 10 in.
Largeur (métrique) 25.4 cm
Poids (impériale) 8,1 lb
Poids (métrique) 3.7 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.