Learn More
BD Medical™ Système de cathéter Nexivatrade; Closed IV, double port, 22 G x 25 mm
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 G
Conditionnement:
20 pièces
Description
ullistrongSeptum à accès divisé Q-Syte Luer :/strong br /La conception minimale offre un maximum d’avantages, notamment des débits élevés, une fiabilité exceptionnelle, une visibilité claire et un nettoyage facile/lilistrongDouble accès :br //strongun deuxième port permet l’administration simultanée de liquides et de médicaments compatibles près du site d’insertion/lilistrongSystème fermé préassemblé tout-en-un :br //strongcrée un circuit de fluide de lumière unique fermé conçu pour contenir du sang pendant l’insertion, réduisant ainsi le potentiel d’exposition et de contamination au sang lors de la connexion/lilistrongDispositif de stabilisation intégré :br //strongune plateforme de stabilisation souple et flexible intégrée au système est conçue pour la stabilité et le confort afin de minimiser les mouvements dans le récipient pour éviter toute irritation/lilistrongTechnologie d’aiguille Instaflashtrade; :br //strongintègre une aiguille entaillée qui confirme l’entrée du récipient pour améliorer le succès du premier bâtonnet et réduire les insertions douloureuses imprécises/lilistrongBiomatériaux Vialontrade; :br //strongles biomatériaux cliniquement prouvés ont plus de temps d’infiltration et s’adoucissent dans le récipient, réduisant ainsi le risque de phlébite jusqu’à 50 % et offrant une meilleure résistance à la torsion/li/ul
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CDC, Infusion Therapy Standards of Practice (Normes de pratique de la thérapie par perfusion) |
| Matériau | Acier inoxydable (aiguille), Vialon (cathéter) |
| Couleur | Bleu |
| Calibre d’aiguille | 22 G |
| Diamètre (métrique) interne | de 0,6350 à 0,7112 mm |
| Diamètre (métrique) externe | de 0,8636 à 0,9398 mm |
| À utiliser avec (application) | Capable de résister aux injections de puissance pour les acquisitions CT à contraste amélioré |
| Comprend | Tube d’extension : dia. int. : 1,22 mm |
| Longueur (impériale) | 1 po |
| Longueur (métrique) | 25 mm |
| Afficher plus |