Learn More
R&D Systems™ NFkB p50 (NLS) Inhibitor Peptide Set
Code produit 18705373 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
Conditionnement:
2mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18705373 2 mg 2mg
18132244 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18705373 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP229323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    801.18€
    686.70€ / 2mg
    Économisez 114.48€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Functional (Inhibition)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantité 2 mg
Gamme de produits Novus
Usage exclusivement réservé à la recherche