Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester NG-nitro-L-arginine-méthylique, 98 %
Code produit. p-3776568 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10275621
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51298-62-5 | C7H16ClN5O4 | 269.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51298-62-5
Formule moléculaire C7H16ClN5O4
Poids moléculaire (g/mol) 269.69
Numéro MDL MFCD00039052,MFCD00133613
Clé InChI QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
Synonyme h-arg no2-ome.hcl, lname hydrochloride, l-name hydrochloride, ng-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, nomega-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, s-methyl 2-amino-5-3-nitroguanidino pentanoate hydrochloride, l-name, hcl, ng-no2-l-arg-ome, nomega-no2-l-arg-ome
CID PubChem 135193
Nom IUPAC (2S)-2-amino-5-[[amino(nitramido)méthylidène]amino]pentanoate de méthyle ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-ω-Nitro-L-arginine-methyl ester hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique +14.0° to +16.0° (24°C, 589nm) (c=3, CH3OH)
Conditions de rotation spécifiques + 14.50 (20.00°C c=3,CH3OH)
Quantité 5 g
Poids de la formule 269.7
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Solide cristallin