Learn More
LNI Swissgas NG RACK 5U 1000
Code produit. 17822229 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Change view
Click to view available options
Tension:
100/115/220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Tension unitSize
17822229 100/115/220/230 V 1 pièce
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17822229
Marque: LNI Swissgas 6920.30.100
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
PSA nitrogen generator with purity 99.9995% (oxygen greater than 5 ppm).
  • Accessory.
  • PSA nitrogen generator with purity 99.9995% (oxygen greater than 5 ppm).
Spécification
Tension 100/115/220/230 V
Type Ultra High Purity Nitrogen Gas Generator