Learn More
Thermo Scientific™ NheI (10 U/μL)
Code produit. 10704111 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 U
2500 U
500 U
Conditionnement:
1000 unités
2500 unités
Code produit. 10704111
Marque: Thermo Scientific™ ER0971
L’enzyme de restriction Nhel reconnaît les sites G^CTAGC et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon Tango (isoschizomères : AsuNHI, BmtI).
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Quantité 500 U
Type de produit NheI